Learn More
Ácido tánico, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Plastic powder jar
Especificaciones
Especificaciones
pH | 3.5 |
CAS | 1401-55-4 |
Punto de fusión | 218°C |
Color | Yellow |
Fórmula molecular | C76H52O46 |
Número MDL | 66397 |
Sinónimo | tannins, gallotannic acid, quebracho extract, acide tannique, d'acide tannique, tannic acid usp:jan, unii-28f9e0djy6 |
Clave InChI | LRBQNJMCXXYXIU-JPZKJCTESA-N |
SMILES | C1=C(C=C(C(=C1O)O)O)C(=O)OC2=CC(=CC(=C2O)O)C(=O)OCC3C(C(C(C(O3)OC(=O)C4=CC(=C(C(=C4)OC(=O)C5=CC(=C(C(=C5)O)O)O)O)O)OC(=O)C6=CC(=C(C(=C6)OC(=O)C7=CC(=C(C(=C7)O)O)O)O)O)OC(=O)C8=CC(=C(C(=C8)OC(=O)C9=CC(=C(C(=C9)O)O)O)O)O)OC(=O)C1=CC(=C(C(=C1)OC(=O)C1=CC(=C( |
Peso molecular (g/mol) | 1701.206 |