Learn More
Tanshinone IIA sulfonate sodium, MedChemExpress
MedChemExpress Tanshinone IIA sulfonate (sodium) is a derivative of tanshinone IIA, which acts as an inhibitor of store-operated Ca2+ entry (SOCE), and is used to treat cardiovascular disorders.
Marca:  Medchem Express HY-N1370
Encompass_Preferred
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16409218
  • 70.20€ / 10 miligramos
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Tanshinone IIA sulfonate (sodium) is a derivative of tanshinone IIA, which acts as an inhibitor of store-operated Ca2+ entry (SOCE), and is used to treat cardiovascular disorders.
Especificaciones
Especificaciones
Tanshinone IIA sulfonate sodium
wine
C19H17NaO6S
Sodium Tanshinone IIA sulfonate Tanshinone IIA sodium sulfonate
O=S(C1=C(C)C(C(C(C2=C3C=CC4=C2CCCC4(C)C)=O)=O)=C3O1)(O[Na])=O
396.39
Research
COVID-19-immunoregulation
69659-80-9
Research
10 mg
DMSO : 62.5 mg/mL (157.67 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 8.33 mg/mL (21.01 mM; Need ultrasonic)
396.39
98.0%
Solid
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.