Learn More
Tris(Dietilamido)-terc-butilimida de tantalio, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11365707
Tris(Dietilamido)-terc-butilimida de tantalio, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11365707
5 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Código de producto. 11365707
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 043419.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Precursor para el TaN.
Tantalum tris(diethylamido)-tert-butylimide is used as a precursor for tantalum nitride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 169896-41-7
Fórmula molecular C15H39N4Ta
Peso molecular (g/mol) 456.45
Número MDL MFCD02684506
Clave InChI NXXDVZOFTYVIKX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butylimino tris diethylamino tantalum, tantalum tris diethylamido-tert-butylimide, tbtdet, tris diethylamino tert-butylimino tantalum, t-butylimido tris diethylamino tantalum v, tris diethylamido tert-butylimido tantalum v, tris diethylamino tert-butylimino tantalum v, tert-butylimino bis diethylamino tantalio diethylamine, tantalum,tris n-ethylethanaminato 2-methyl-2-propanaminato 2--, t-4
PubChem CID 4100858
Nombre IUPAC terc-butiliminotantalio; dietilazanida
SMILES CCN(CC)[Ta](N(CC)CC)(N(CC)CC)=[N](C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tantalum tris (diethylamido)-tert-butylimide
Color Amarillo
Punto de ebullición 90°C (0.1 mmHg)
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Envase Ampolla
Cantidad 5 g
Número UN UN3129
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 468.48
Porcentaje de pureza 99.99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteL29P10 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog Number043419.14,043419.06
Número de loteQ01F007 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/11/2021 Catalog Number043419.14,043419.06
Número de loteK19P11 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/11/2021 Catalog Number043419.14,043419.06
Número de loteD25K42 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog Number043419.14,043419.06
Número de loteT16F010 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog Number043419.14,043419.06
RUO – Research Use Only
Título del producto
Tris(Dietilamido)-terc-butilimida de tantalio, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals >