Learn More
Tris(Dietilamido)-terc-butilimida de tantalio, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11375707
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Precursor para el TaN.
Tantalum tris(diethylamido)-tert-butylimide is used as a precursor for tantalum nitride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 169896-41-7
Fórmula molecular C15H39N4Ta
Peso molecular (g/mol) 456.45
Número MDL MFCD02684506
Clave InChI NXXDVZOFTYVIKX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butylimino tris diethylamino tantalum, tantalum tris diethylamido-tert-butylimide, tbtdet, tris diethylamino tert-butylimino tantalum, t-butylimido tris diethylamino tantalum v, tris diethylamido tert-butylimido tantalum v, tris diethylamino tert-butylimino tantalum v, tert-butylimino bis diethylamino tantalio diethylamine, tantalum,tris n-ethylethanaminato 2-methyl-2-propanaminato 2--, t-4
PubChem CID 4100858
Nombre IUPAC terc-butiliminotantalio; dietilazanida
SMILES CCN(CC)[Ta](N(CC)CC)(N(CC)CC)=[N](C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tantalum tris (diethylamido)-tert-butylimide
Color Amarillo
Punto de ebullición 90°C (0.1 mmHg)
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Envase Ampolla
Cantidad 1 g
Número UN UN3129
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 468.48
Porcentaje de pureza 99.99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tantalum tris(diethylamido)-tert-butylimide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H261-En contacto con el agua desprende gases inflamables.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .