Learn More
Etóxido de tantalio(V), 99,999 % (base de metales), Nb <100ppm, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11376958
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
11376958 1 g 1 g
11396958 10 g 10 g
11386958 50 g 50 g
3 options
Código de producto. 11376958
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 014643.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6074-84-6 | C10H25O5Ta | 406.25 g/mol
Tantalum(V) ethoxide acts as a precursor used in the preparation of ultra thin films of tantalum oxide and other tantalum containing films, which finds application in semiconductors. It is also used to prepare tantalum oxide nanoparticles for the imaging cartilage.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6074-84-6
Fórmula molecular C10H25O5Ta
Peso molecular (g/mol) 406.25
Número MDL MFCD00049785
Clave InChI HSXKFDGTKKAEHL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tantalum v ethoxide, tantalum 5+ ethanolate, tantalum ethoxide, tantalum 5+ pentaethanolate, ethanol, tantalum 5+ salt, pentaethoxytantalum v, ethanol, tantalum 5+ salt 5:1, tantalum ethylate, pentaethyl tantalate, tantalum pentaethoxide
PubChem CID 160806
Nombre IUPAC etanolato;tantalio(5 +)
SMILES CCO[Ta](OCC)(OCC)(OCC)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tantalum(V) ethoxide
Punto de fusión 18°C to 19°C
Densidad 1.566 g/mL
Punto de ebullición 145°C (0.1 mmHg)
Temperatura de inflamación 30°C (87°F)
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula lineal Ta(OCH2CH3)5
Índice de refracción 1.488
Cantidad 1 g
Número UN UN2924
Beilstein 3678999
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Información de solubilidad Decomposes in water; Soluble in organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 406.25
Porcentaje de pureza 99.999%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Nb <100 ppm
Forma física Líquido