Learn More
Etóxido de tantalio(V), +99 %, Thermo Scientific Chemicals
93.00€ - 355.00€
CAS | 6074-84-6 |
---|---|
Fórmula molecular | C10H25O5Ta |
Peso molecular (g/mol) | 406.25 |
Número MDL | MFCD00049785 |
Clave InChI | HSXKFDGTKKAEHL-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | tantalum v ethoxide, tantalum 5+ ethanolate, tantalum ethoxide, tantalum 5+ pentaethanolate, ethanol, tantalum 5+ salt, pentaethoxytantalum v, ethanol, tantalum 5+ salt 5:1, tantalum ethylate, pentaethyl tantalate, tantalum pentaethoxide |
PubChem CID | 160806 |
SMILES | CCO[Ta](OCC)(OCC)(OCC)OCC |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11368345
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L10288.06 |
5 g |
93.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11378345
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L10288.14 |
25 g |
355.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Description
Tantalum(V) ethoxide acts as a precursor used in the preparation of ultra thin films of tantalum oxide and other tantalum containing films, which finds application in semiconductors. It is also used to prepare tantalum oxide nanoparticles for the imaging cartilage.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesEl etóxido de tantalio(V) actúa como precursor en la preparación de películas ultrafinas de óxido de tantalio y otras películas que contienen tantalio, que se aplican en semiconductores. También se utiliza para preparar nanopartículas de óxido de tantalio para la adquisición de imágenes de cartílagos.
Solubilidad
Soluble en disolventes orgánicos.
Notas
Sensible a la humedad y sensible al aire. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Chemical Identifiers
6074-84-6 | |
406.25 | |
HSXKFDGTKKAEHL-UHFFFAOYSA-N | |
160806 |
C10H25O5Ta | |
MFCD00049785 | |
tantalum v ethoxide, tantalum 5+ ethanolate, tantalum ethoxide, tantalum 5+ pentaethanolate, ethanol, tantalum 5+ salt, pentaethoxytantalum v, ethanol, tantalum 5+ salt 5:1, tantalum ethylate, pentaethyl tantalate, tantalum pentaethoxide | |
CCO[Ta](OCC)(OCC)(OCC)OCC |
Specifications
145°C (0.1mmHg) | |
18°C to 19°C | |
C10H25O5Ta | |
MFCD00049785 | |
3678999 | |
tantalum v ethoxide, tantalum 5+ ethanolate, tantalum ethoxide, tantalum 5+ pentaethanolate, ethanol, tantalum 5+ salt, pentaethoxytantalum v, ethanol, tantalum 5+ salt 5:1, tantalum ethylate, pentaethyl tantalate, tantalum pentaethoxide | |
HSXKFDGTKKAEHL-UHFFFAOYSA-N | |
etanolato;tantalio(5 +) | |
160806 | |
≥99% | |
Air and moisture sensitive |
Tantalum(V) ethoxide | |
6074-84-6 | |
Ta(OCH2CH3)5 | |
UN2924 | |
30°C (86°F) | |
Soluble in organic solvents. | |
CCO[Ta](OCC)(OCC)(OCC)OCC | |
406.25 | |
406.25 | |
1.488 | |
1.566 |
Safety and Handling
Declaración de GHS H
H314-H318-H226
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Provoca lesiones oculares graves.
Líquido y vapor inflamables.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H226-H315-H319-H335.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:3; grupo de embalaje:III; Nombre del producto expedido:LÍQUIDOS INFLAMABLES, CORROSIVO, NO ESPECIFICADO
missing translation for 'einecsNumber' : 228-010-2
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only