Learn More
Kartell™ Llave para tanque
Fabricado en polietileno de alta densidad, lo que lo hace bueno para envasar y transportar líquidos en la industria alimentaria. La llave para tanque Kartell™ facilita su uso al permitir que el tanque esté de pie.
Marca:  Kartell™ 0177200
Detalles adicionales : Peso : 0.01800kg
Código de producto. 12801773
  • 11.95€ / paquete de 2
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Para usar con depósitos de 10 y 20 l
  • La llave se coloca en una posición que permite que el tanque se pare, para facilitar así el uso de estos tanques en el empaquetado y transporte de líquidos
  • Adecuado para productos alimenticios
Especificaciones
Especificaciones
Blanco
36,50 mm
Polietileno de alta densidad (HPDE)