Learn More
Gibco™ Medios de crecimiento TAP, optimizados para el cultivo de Chlamydomonas
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-7076275
Click to view available options
Cantidad:
1 l
6 x 1 L
Tamaño de la unidad:
6000 ml
cada uno
Código de producto. 12393553
Marca: Gibco™ A1379801
Edge
Medios de crecimiento TAP, optimizados para el cultivo de Chlamydomonas
Los medios Gibco™ TAP están optimizados para el crecimiento y mantenimiento de Chlamydomonas reinhardtii. La formulación está lista para su uso en 1X para evitar laboriosos pasos de preparación de medios.
Cada medio Gibco™ TAP se presenta en el premiado frasco Gibco™ diseñado para un uso más fácil en la cabina de bioseguridad, lo que minimiza el riesgo de contaminación y le ayuda a realizar el cultivo celular de forma más uniforme. En conjunto, el embalaje y la calidad superiores, la mayor fiabilidad y la uniformidad mejorada en el cultivo de Chlamydomonas dan como resultado una mayor eficacia global y datos más sólidos (fig. 1, 2).
Para uso exclusivo en investigación. No diseñado para uso diagnóstico o terapéutico en humanos ni en animales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulario Líquido
Tipo de producto Medio de crecimiento
Cantidad 1 l
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Método de preparación Ninguno (listo para usar)
Especie C. reinhardtii
Contenido y almacenamiento Los medios de crecimiento Gibco™ TAP contienen:
•  1 l de medios Gibco™ TAP; almacenar a 4 °C