Learn More
Agilent BioTek Cinta
Código de producto. 12541547 Tienda Agilent BioTek Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Casete de 1536 pocillos
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12541547
Marca: Agilent BioTek 7170018
500 nL - 50 μl, incrementos de 1 μ l, casete de 1536 pocillos, puntas de plástico. Puntas de polipropileno moldeadas de 0,25 mm (0,010 pulg.) de diámetro
  • 500 nL–50 µl, incrementos de 1 µl, casete de 1536 pocillos, puntas de plástico. Puntas de polipropileno moldeadas de 0,25 mm (0,010”) de diámetro
  • Para su uso con EL406, MultiFlo FX
Información de órdenes
ForUseWith
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Casete de 1536 pocillos