Learn More
Micronova™ Cinta para entorno controlado de polietileno blanca de 19 mm x 16 m
Código de producto. 13137326 Tienda Micronova Productos
Click to view available options
Color:
Blanco
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 13137326
Marca: Micronova™ CSLB34WH
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CSLB™ MicroSeal™ tape ensures an effective seal between glove and garment for cleanroom gowning, or for plate sealing, bundling and labelling applications.
  • Perforations at 3inch intervals allow user to bind and tearat optimal length
  • Removes cleanly leaving no residue
  • Wound on a 3inch plastic core with no liner - less waste to discard!
  • Can be written on with fibre tip and permament markers
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Supplied with full certification of irradiation and lot traceability
Descripción Irradiated sleeve seal tape
Color Blanco
Material Polyethylene
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Ensures an effective seal between glove and garment in cleanroom gowning, seals approx. 42 gloves (21 applications). Suitable for food processing and pharmaceutical production applications
Incluye Perforations at 7.6 cm intervals to allow users to bind and tear at optimum lengths to secure the glove
Longitud (métrico) 16.5 m
Anchura de cinta (métrico) 1.9 cm