Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ β-Actin Detection Reagents
Reactivos de detección de β-actina TaqMan™
Marca: Applied Biosystems™ 401846
356.24 EUR hasta el 2024-12-20
Use el código promocional "21651" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
La β-actina TaqMan™ Applied Biosystems™ proporciona los componentes necesarios para utilizar la β-actina como control de normalización en las aplicaciones de PCR en tiempo real de TaqMan™ que emplean ácido nucleico humano. Tanto el ADN como el ARN pueden usarse como plantilla del objetivo.Notas sobre el uso
El kit de reactivos para la detección de la β-actina TaqMan™ se puede utilizar con los reactivos de mezcla maestra RT-PCR de un paso TaqMan™, los reactivos principales de RT-PCR EZ TaqMan™ o los reactivos de RT-PCR Gold TaqMan™ para la reacción en cadena de la polimerasa de transcripción inversa de un paso (RT-PCR).
Aviso al comprador
1. Exención de responsabilidad de la licencia: Estos productos pueden ser útiles en los métodos de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) cubiertos por patentes propiedad de Roche Molecular Systems, Inc. y F. Hoffmann-La Roche Ltd. Sin embargo, en virtud de esas patentes, la compra de este producto no otorga al comprador ninguna licencia para utilizar el proceso de PCR de forma expresa o implícita.
Las sondas TaqMan™ están cubiertas por la patente 5 723 591 de EE. UU. y las contrapartes y patentes extranjeras pendientes de propiedad de PE Corporation (NY), y pueden estar cubiertas por las patentes 5 801 155 y 6 084 102 de EE. UU. y las contrapartes extranjeras con licencia para Applied Biosystems™
Nota: consulte en el manual del usuario o el prospecto del envase la licencia de etiqueta limitada y la información de marca comercial. Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
Molde(s) de control | |
Tubo | |
ACTB | |
FAM | |
Reactivos de PCR en tiempo real | |
Humano | |
β-actina |
ADN de control humano | |
RT-qPCR de 1 paso | |
Supresor TAMRA™ (3'), FAM (5') | |
TaqMan™ | |
Hielo seco | |
100 reacciones | |
100 reacciones |