Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Human AHR Pathway, Fast 96-well
Placa de 96 pocillos rápida, vía AHR humana, sonda TaqMan™
Marca: Applied Biosystems™ 4418791
Detalles adicionales : Peso : 0.00450kg
Description
Estas placas de 96 pocillos están preconfiguradas con los ensayos de expresión génica TaqMan™ más apropiados para un proceso biológico específico, una vía o un estado de enfermedad. Cada placa contiene ensayos predefinidos y controles endógenos desecados en los pocillos, listos para una evaluación precisa de toda la firma del gen en un solo experimento. La placa de 96 pocillos de la vía de AHR humano con matriz TaqMan™ contiene 28 ensayos de genes asociados con la vías de AHR y 4 ensayos de genes de control endógeno candidatos. Todos los ensayos están dispuestos en triplicado.Specifications
Placa de matriz | |
Humano | |
Secado | |
MGB (Minor Groove Binder) (3'), Quencher no fluorescente (3'), FAM (5') | |
TaqMan™ | |
Apoptosis, transducción de la señal, regulación génica, matriz extracelular y adhesión celular, vías relacionadas con biomarcadores, desarrollo |
Placa de 96 matrices | |
Cada pocillo de placa de matriz TaqMan™ contiene un solo ensayo TaqMan™ para una reacción de 10µ l. Las placas se pueden almacenar a temperatura ambiente o a 4° C. | |
Ensayo TaqMan para una reacción de 10 uL | |
FAM | |
Rapidez |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.