Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Human Angiogenesis
La placa de 96 pocillos de angiogénesis humana con matriz TaqMan™ contiene 92 ensayos de genes asociados a la angiogénesis y la linfangiogénesis y 4 ensayos de genes candidatos de control endógeno.
Marca: Applied Biosystems™ 4414071
143.35 EUR hasta el 2024-12-20
Use el código promocional "21651" para aplicar la oferta.
Descripción
El panel de ensayos de esta placa se dirige a factores de crecimiento de angiogénesis conocidos como VEGF, así como a inhibidores derivados de la matriz como la endostatina. Además, el panel contiene marcadores y objetivos para la angiogénesis y la linfangiogénesis. Las placas de firma génica son placas de 96 pocillos que están preconfiguradas con los ensayos de expresión TaqMan más apropiados para un proceso biológico, una vía o un estado de enfermedad específicos. Cada placa contiene ensayos predefinidos y controles endógenos desecados en los pocillos, listos para una evaluación precisa de toda la firma génica en un solo experimento.
Las placas de matriz TaqMan contienen los mismos ensayos de expresión génica TaqMan que se han comercializado durante años en un cómodo formato seco de 96 pocillos. En pruebas exhaustivas no se ha encontrado ninguna diferencia en el rendimiento entre los ensayos TaqMan suministrados en el formato líquido tradicional y los ensayos secados en una placa de matriz TaqMan.
Cada paquete de placas de matriz TaqMan se envía con un CD que contiene el mapa de las placas, junto con los detalles de cada ensayo TaqMan Esta información se importa en el instrumento de PCR en tiempo real para permitir el correcto etiquetado de datos y facilitar el acceso a los números de identificación del ensayo para volver a hacer el pedido sin problemas.
- Asequible; pedido mínimo de tres placas; ideal para proyectos pequeños, medianos o grandes
- Entrega rápida; en su mesa de trabajo en días
- Prácticos; los juegos de sondas TaqMan™ y el primer para PCR seca se suministran en una placa de 96 pocillos; solo tiene que añadir la mezcla maestra y la muestra
- Las placas de matriz TaqMan se han optimizado para su uso con la mezcla maestra de expresión génica TaqMan, pero también son compatibles con la mezcla maestra de PCR universal TaqMan
- Para los estudios que utilizan células cultivadas, las placas de matriz TaqMan también son compatibles (y recomendadas) con el kit de expresión génica TaqMan Cells-to-Ct™
- Las placas de matriz TaqMan deben procesarse en un instrumento de PCR en tiempo real con capacidad de placa de 96pocillos
- Las placas se han validado para su uso en sistemas de PCR en tiempo real Applied Biosystems™ 7000, 7300, 7500 y 7900HT Fast con bloques de 96 pocillos estándar, condiciones de ciclos de PCR estándar y volúmenes de reacción de 20 μl
Especificaciones
Cada pocillo de placa de matriz TaqMan™ contiene un solo ensayo TaqMan™ para una reacción de 20μ l. Las placas se pueden almacenar a temperatura ambiente o a 4° C. | |
placa de 96 pocillos | |
MGB (Minor Groove Binder) (3'), Quencher no fluorescente (3'), FAM (5') | |
TaqMan™ | |
Angiogénesis, oncología | |
Expresión génica |
Secado | |
Estándar | |
FAM | |
Estándar | |
Humano | |
1 reacción de 20 μl |