Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Human Breast Cancer Regulation by Stathmin1, Fast 96-well
Estas placas de 96 pocillos están preconfiguradas con los ensayos de expresión génica TaqMan™ más apropiados para un proceso biológico específico, una vía o un estado de enfermedad. Cada placa contiene ensayos predefinidos y controles endógenos desecados en los pocillos, listos para una evaluación precisa de toda la firma del gen en un solo experimento.
Marca:  Applied Biosystems™ 4418757
Detalles adicionales : Peso : 0.00450kg
Código de producto. 10015454
  • 235.00€ / 1 set
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Estas placas de 96 pocillos están preconfiguradas con los ensayos de expresión génica TaqMan™ más apropiados para un proceso biológico, una vía o un estado de enfermedad específicos.
  • Cada placa contiene ensayos predefinidos y controles endógenos secados en los pocillos, listos para una evaluación precisa de una firma génica completa en un único y sencillo experimento.
  • La placa de 96 pocillos de matriz de regulación del cáncer de mama humano por estatmina1 TaqMan™ contiene:
    • 92 ensayos para genes relacionados con la regulación del cáncer de mama por estatmina1
    • 4 ensayos para genes candidatos de control endógeno
Especificaciones
Especificaciones
Placa de matriz
Humano
Secado
MGB (Minor Groove Binder) (3'), Quencher no fluorescente (3'), FAM (5')
TaqMan™
Proliferación y ciclo celular, vías relacionadas con biomarcadores, transducción de señales, oncología
Placa de 96 matrices
Cada pocillo de placa de matriz TaqMan™ contiene un solo ensayo TaqMan™ para una reacción de 10µ l. Las placas se pueden almacenar a temperatura ambiente o a 4° C.
Ensayo TaqMan para una reacción de 10 uL
FAM
Rapidez
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.