Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Human c-Myc and Apoptosis, Fast 96-well
Matriz TaqMan™, apoptosis y C-MYC humano, 96 pocillos Fast
Marca: Applied Biosystems™ 4418758
143.35 EUR hasta el 2024-12-20
Use el código promocional "21651" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Estas placas de 96 pocillos están preconfiguradas con los ensayos de expresión génica TaqMan™ más apropiados para un proceso biológico específico, una vía o un estado de enfermedad. Cada placa contiene ensayos predefinidos y controles endógenos desecados en los pocillos, listos para una evaluación precisa de toda la firma del gen en un solo experimento. La placa de 96 pocillos de apoptosis y C-MYC humano con matriz TaqMan™ contiene 28 ensayos de genes asociados a C-MYC y apoptosis y 4 ensayos de genes de control endógeno candidatos. Todos los ensayos están dispuestos en triplicado.Especificaciones
Placa de matriz | |
Humano | |
Secado | |
MGB (Minor Groove Binder) (3'), Quencher no fluorescente (3'), FAM (5') | |
TaqMan™ | |
Rapidez |
Placa de 96 matrices | |
Cada pocillo de placa de matriz TaqMan™ contiene un solo ensayo TaqMan™ para una reacción de 10µ l. Las placas se pueden almacenar a temperatura ambiente o a 4° C. | |
Ensayo TaqMan para una reacción de 10 uL | |
FAM | |
1 x 96-well plate | |
Inmunología, apoptosis, vías relacionadas con biomarcadores, oncología, desarrollo, transducción la de señal |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.