Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Human Chemokines, Fast 96-well
Placa de 96 pocillos rápida, quimiocinas humanas, sonda TaqMan™
Marca: Applied Biosystems™ 4418729
Detalles adicionales : Peso : 0.00450kg
Descripción
Estas placas de 96 pocillos están preconfiguradas con los ensayos de expresión génica TaqMan™ más apropiados para un proceso biológico específico, una vía o un estado de enfermedad. Cada placa contiene ensayos predefinidos y controles endógenos desecados en los pocillos, listos para una evaluación precisa de toda la firma del gen en un solo experimento. El panel de ensayos de la placa de 96 pocillos de quimiocinas humanas con sonda TaqMan™ apunta a los genes de cada una de las cuatro clases de quimiocinas: 1) quimiocinas CC 2, ) quimiocinas CXC 3, ) quimiocinas C, y 4) quimiocinas CX3C. En este panel también se incluyen otros genes relacionados con la quimiocina, incluidos los ligandos y los receptores.Especificaciones
Placa de matriz | |
Humano | |
Secado | |
MGB (Minor Groove Binder) (3'), Quencher no fluorescente (3'), FAM (5') | |
TaqMan™ | |
& Proliferación del ciclo celular, transducción de señales, vías relacionadas con biomarcadores, Inmunología, oncología |
Placa de 96 matrices | |
Cada pocillo de placa de matriz TaqMan™ contiene un solo ensayo TaqMan™ para una reacción de 10µ l. Las placas se pueden almacenar a temperatura ambiente o a 4° C. | |
Ensayo TaqMan para una reacción de 10 uL | |
FAM | |
Rapidez |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.