Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Human Diabetes, Fast 96-well
Sonda TaqMan™, Diabetes humana, rápido 96 pocillos
Marca: Applied Biosystems™ 4418731
Detalles adicionales : Peso : 0.00450kg
Descripción
Estas placas de 96 pocillos están preconfiguradas con los ensayos de expresión génica TaqMan™ más apropiados para un proceso biológico específico, una vía o un estado de enfermedad. Cada placa contiene ensayos predefinidos y controles endógenos desecados en los pocillos, listos para una evaluación precisa de toda la firma del gen en un solo experimento. El panel de ensayos de la placa de diabetes humana de 96 pocillos con sonda TaqMan™ tiene como objetivo los genes que regulan la expresión de insulina en las células beta pancreáticas, así como los genes que desempeñan una función en la resistencia a la insulina. Otros genes en el panel incluyen factores de transcripción, proteínas de transducción de señales, transportadores y receptores asociados con la diabetes. También en el panel están los genes asociados con la obesidad y el mantenimiento de los niveles de azúcar en la sangre.Especificaciones
Placa de matriz | |
Humano | |
Secado | |
MGB (Minor Groove Binder) (3'), Quencher no fluorescente (3'), FAM (5') | |
TaqMan™ | |
Endocrinología, vías relacionadas con biomarcadores |
Placa de 96 matrices | |
Cada pocillo de placa de matriz TaqMan™ contiene un solo ensayo TaqMan™ para una reacción de 10µ l. Las placas se pueden almacenar a temperatura ambiente o a 4° C. | |
Ensayo TaqMan para una reacción de 10 uL | |
FAM | |
Rapidez |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.