Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Human Estrogens, Fast 96-well
Placa con 96 pocillos rápida, estrógenos humanos, TaqMan™
Marca: Applied Biosystems™ 4418732
143.35 EUR hasta el 2024-12-20
Use el código promocional "21651" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Estas placas de 96 pocillos están preconfiguradas con los ensayos de expresión génica TaqMan™ más apropiados para un proceso biológico específico, una vía o un estado de enfermedad. Cada placa contiene ensayos predefinidos y controles endógenos desecados en los pocillos, listos para una evaluación precisa de toda la firma del gen en un solo experimento. El panel de ensayos en la placa de 96 pocillos de estrógenos humanos con sonda TaqMan™ apunta a los genes que codifican para las enzimas involucradas en la síntesis de estrógenos y los receptores de estrógenos cuya expresión media los efectos de los estrógenos. El panel también incluye genes que son blancos de la señalización de estrógenos. Varios genes asociados con los andrógenos también se incluyen en el panel debido a sus estrechas asociaciones con la síntesis y función del estrógeno.Especificaciones
Placa de matriz | |
Humano | |
Secado | |
MGB (Minor Groove Binder) (3'), Quencher no fluorescente (3'), FAM (5') | |
TaqMan™ | |
Rapidez |
Placa de 96 matrices | |
Cada pocillo de placa de matriz TaqMan™ contiene un solo ensayo TaqMan™ para una reacción de 10µ l. Las placas se pueden almacenar a temperatura ambiente o a 4° C. | |
Ensayo TaqMan para una reacción de 10 uL | |
FAM | |
1 x 96-well plate | |
& Proliferación del ciclo celular, vías relacionadas con biomarcadores, oncología, desarrollo |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.