Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Human Interferon Pathway, Fast 96-well
Matriz TaqMan™, vía de los interferones humanos, 96 pocillos Fast
Marca: Applied Biosystems™ 4418799
143.35 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21651" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Estas placas de 96 pocillos están preconfiguradas con los ensayos de expresión génica TaqMan™ más apropiados para un proceso biológico específico, una vía o un estado de enfermedad. Cada placa contiene ensayos predefinidos y controles endógenos desecados en los pocillos, listos para una evaluación precisa de toda la firma del gen en un solo experimento. La placa de 96 pocillos de la vía de los interferones humanos con matriz TaqMan™ contiene 92 ensayos de genes asociados a los interferones y 4 ensayos de genes de control endógeno candidatos.Especificaciones
Placa de matriz | |
Humano | |
Secado | |
MGB (Minor Groove Binder) (3'), Quencher no fluorescente (3'), FAM (5') | |
TaqMan™ | |
Rapidez |
Placa de 96 matrices | |
Cada pocillo de placa de matriz TaqMan™ contiene un solo ensayo TaqMan™ para una reacción de 10µ l. Las placas se pueden almacenar a temperatura ambiente o a 4° C. | |
Ensayo TaqMan para una reacción de 10 uL | |
FAM | |
1 x 96-well plate | |
Proliferación y ciclo celular, apoptosis, oncología, inmunología, transducción de la señal |