Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Human MicroRNA A Cards v2.0
Tarjetas v2.0 A, microARN humano, sonda TaqMan™
Marca: Applied Biosystems™ 4398965
1829.70 EUR hasta el 2024-09-17
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.00450kg
Descripción
La tarjeta v2.0 de microARN A humano con sonda TaqMan™ contiene 384 ensayos de microARN TaqMan™ que permiten cuantificar con precisión 377 microARN humano en tan solo 5 horas. Se incluyen tres controles endógenos del ensayo de microARN TaqMan para ayudar a la normalización de los datos y un ensayo de microARN TaqMan™ no relacionado con el ser humano como control negativo. Los detalles de los ensayos incluidos están disponibles en el archivo «Target List». Es necesario adquirir Megaplex™ RT Primers, Human Pool A v2.1 para trabajar con esta sonda. Megaplex™ PreAmp Primers, Human Pool A v2.1 es un paso de preamplificación adicional para situaciones donde la sensibilidad es sumamente importante y⁄o la muestra es limitada.Especificaciones
Tarjeta de microARN A humano con matriz | |
Humano | |
Secado | |
MGB (Minor Groove Binder) (3'), Quencher no fluorescente (3'), FAM (5') | |
Megaplex™, TaqMan™ | |
Regulación génica, epigenética |
Tarjeta microfluídica de 384 pocillos | |
de 4 °C | |
Sistema AB 7900 HT 384 pocillos | |
FAM | |
Estándar |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.