Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Human Sperm Motility
Placa de motilidad espermática humana con sonda TaqMan™
Marca: Applied Biosystems™ 4414185
Detalles adicionales : Peso : 0.00450kg
Descripción
Estas placas de 96 pocillos están preconfiguradas con los ensayos de expresión génica TaqMan™ más apropiados para un proceso biológico específico, una vía o un estado de enfermedad. Cada placa contiene ensayos predefinidos y controles endógenos desecados en los pocillos, listos para una evaluación precisa de toda la firma del gen en un solo experimento. La placa de 96 pocillos de motilidad espermática humana con sonda TaqMan™ contiene 92 ensayos de genes asociados a la motilidad espermática y 4 ensayos de genes de control endógeno candidatos.Especificaciones
Placa de matriz | |
Humano | |
Secado | |
MGB (Minor Groove Binder) (3'), Quencher no fluorescente (3'), FAM (5') | |
TaqMan™ | |
Transducción de señales, reproducción, desarrollo |
Placa de 96 matrices | |
Cada pocillo de placa de matriz TaqMan™ contiene un solo ensayo TaqMan™ para una reacción de 20µ l. Las placas se pueden almacenar a temperatura ambiente o a 4° C. | |
Ensayo TaqMan para una reacción de 20 uL | |
FAM | |
Estándar |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.