Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Mouse Alzheimer's, Fast 96-well
Placa de 96 pocillos rápida, enfermedad de Alzheimer de ratón, sonda TaqMan™
Marca: Applied Biosystems™ 4418723
Detalles adicionales : Peso : 0.00450kg
Descripción
Estas placas de 96 pocillos están preconfiguradas con los ensayos de expresión génica TaqMan™ más apropiados para un proceso biológico específico, una vía o un estado de enfermedad. Cada placa contiene ensayos predefinidos y controles endógenos desecados en los pocillos, listos para una evaluación precisa de toda la firma del gen en un solo experimento. El panel de ensayos en la placa de 96 pocillos de la enfermedad de Alzheimer del ratón con sonda TaqMan™ apunta a los ortologos del ratón a los genes dirigidos por la placa de 96 pocillos de la enfermedad de Alzheimer humana de TaqMan™. Los 92 genes están involucrados en procesos de APP que generan beta-amiloide. Se incluyeron genes implicados en múltiples pasos secundarios de agregación beta-amiloide, hiperfosforilación de tau, excitotoxicidad, inflamación, oxidación y activación microglial. También incluimos ensayos para genes involucrados en la biosíntesis del colesterol debido a la correlación entre el colesterol alto y el mayor riesgo de Alzheimer. También se incluyen los genes asociados con la patología de la enfermedad de Alzheimer, la bioquímica y la genética.Especificaciones
Placa de matriz | |
Ratón | |
Secado | |
MGB (Minor Groove Binder) (3'), Quencher no fluorescente (3'), FAM (5') | |
TaqMan™ | |
Neurobiología |
Placa de 96 matrices | |
Cada pocillo de placa de matriz TaqMan™ contiene un solo ensayo TaqMan™ para una reacción de 10µ l. Las placas se pueden almacenar a temperatura ambiente o a 4° C. | |
Ensayo TaqMan para una reacción de 10 uL | |
FAM | |
Rapidez |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.