Learn More
Applied Biosystems™ Ensayo de número de copias TaqMan™
GREENER_CHOICE
Applied Biosystems TaqMan Copy Number Assays use gold-standard TaqMan MGB probe chemistry to evaluate the copy number of genomic DNA targets using Applied Biosystems real-time PCR instruments and software.
Marca:  Applied Biosystems™ 4400293
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10752697
  • 1518.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Los ensayos de número de copia prediseñados TaqMan™ son ideales para el análisis de la variación del número de copias (CNV) y regiones más pequeñas en genomas humanos y de ratón. El CNV es un polimorfismo importante asociado con enfermedades como el cáncer, las enfermedades inmunitarias y los trastornos neurológicos, así como el metabolismo de los fármacos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Ning.
1 tubo que contiene una mezcla de 20x (tamaños S y M) o 60x (tamaño L) de ensayo preformulado (1 sonda y 2 cebadores).
Almacenar a entre -15 y -25 °C.
Congelado
Fast
Embalaje sostenible
FAM
Ensayo de número de copias
Sin ARNasa, sin ADNasa
Temperatura ambiente
60X
Ning.
Sonda de cebado
qPCR
Sistema 7500, sistema 7500 Fast, sistema 7900HT, StepOne™, StepOnePlus™, sistema ViiA™ 7, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex
FAM (5'), MGB (uniones al surco menor) (3')
TaqMan™
Extracción en fase sólida (SPE)
1 unidad
Humano
2900 reactions
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.