Learn More
Applied Biosystems™ Mezcla maestra ambiental 2.0 TaqMan™
Código de producto. p-6833194 Tienda Applied Biosystems Productos
Click to view available options
N.º de reacciones:
200 reacciones
400 reacciones
800 reacciones
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
Código de producto. 10575575
Marca: Applied Biosystems™ 4396838
Edge
Detección precisa de patógenos basada en PCR en tiempo real en presencia de altos niveles de inhibidores.
La mezcla maestra ambiental aplicada Biosystems™ TaqMan™ 2.0 ofrece una detección de patógenos basada en PCR (reacción en cadena de la polimerasa) precisa y en tiempo real en presencia de niveles elevados de inhibidores. Utilice esta mezcla maestra para analizar muestras ambientales, de alimentos y otras muestras difíciles.
  • Adaptada para experimentos de PCR en tiempo real cuantitativos
  • Sensibilidad inigualable para aplicaciones exigentes, detección de objetivos con bajo número de copias y PCR multiplex
  • Incluye detección de patógenos y cuantificación de la carga viral⁄bacteriana
  • Sensibilidad de detección que posibilita una cuantificación fiable de objetivos genéticos abundantes y limitados
  • Mezcla estable para la manipulación de alto rendimiento
  • Una vez recibido, almacenar entre -15 °C y -25 °C antes del primer uso, protegido de la luz
  • Después de su primer uso, almacenar entre 2 ° y 8 °C, protegida de la luz
Formulación optimizada para un rendimiento inigualable
La mezcla maestra ambiental TaqMan 2.0 es una cómoda mezcla 2X para la cuantificación de objetivos que incluye lo siguiente:
  • ADN polimerasa AmpliTaq Gold™, UP (ultrapura), una ADN polimerasa muy purificada para la detección mejorada de los objetivos bacterianos. Esta enzima de inicio en caliente está inactiva a temperatura ambiente, así que las reacciones pueden configurarse en la mesa. La enzima se activa durante el ciclo térmico.
  • Referencia interna pasiva basada en el tinte ROX™ patentado para un análisis preciso de los datos.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 2X
Contenido y almacenamiento Esta mezcla maestra ambiental 2.0 TaqMan es una práctica mezcla 2X en un frasco de 5 ml que incluye: ADN polimerasa AmpliTaq Gold, UP (ultrapura) y una referencia interna pasiva basada en tinte ROX patentado para un análisis preciso de los datos.
Al recibirla, almacénela de -15 a -25 °C antes del primer uso, protegida de la luz. Después de su primer uso, guárdela de 2 a 8 °C, protegida de la luz.
Método de detección Sonda de cebado
Formato Frasco
Método de PCR qPCR
Polimerasa ADN polimerasa AmpliTaq Gold
Velocidad de reacción Estándar
Para utilizar con (equipo) Sistema 7000, Sistema 7300, Sistema 7500 Fast, Sistema 7500, Sistema 7900HT Fast, Sistema 7900HT, StepOne™, modo estándar
Colorante de referencia pasiva ROX (premezclado)
Línea de productos TaqMan
Tipo de producto Mezcla maestra para qPCR
Grado de pureza o calidad UP (ultrapura)
Cantidad 200 reactions
Condiciones de envío Hielo seco
Suficiente para 200 reacciones
Para utilizar con (aplicación) Expresión génica, Genotipado, Detección de patógenos, Detección de virus
Inicio en caliente Inicio en caliente integrado
N.º de reacciones 200 reacciones
Tipo de muestra Muestra ambiental, comida
Volumen 5 mL