Learn More
Applied Biosystems™ Reactivos de control positivo interno exógeno TaqMan™
Tienda Applied Biosystems Productos
Descripción
- Los reactivos de control positivos internos exógenos Applied Biosystems™ TaqMan™ contienen un control interno positivo (IPC) preoptimizado con cebadores prediseñados y una sonda TaqMan™.
- El IPC se puede enriquecer en muestras para distinguir los verdaderos negativos de objetivo de la inhibición de la PCR (reacción en cadena de la polimerasa)
- Este kit permite a los usuarios amplificar un objetivo de ADN de pocas copias en el mismo tubo con el IPC
- Aunque los ADN del objetivo y el IPC puedan diferir en el número de copias inicial, la concentración de los cebadores del IPC en la reacción de PCR limita de forma que la eficacia de amplificación de la reacción del objetivo no se pone en peligro.
- Los cebadores prediseñados y la sonda TaqMan™ eliminan el diseño del ensayo
- Las directrices de desarrollo rápido del ensayo pueden minimizar el tiempo de optimización. Los componentes individuales proporcionan flexibilidad a la configuración del ensayo
- Los reactivos se pueden almacenar entre 2 °C y 4 °C si se van a consumir en un mes.
- De lo contrario, almacenar entre -20 °C y -25 °C
Nota: No se trata de un kit cuantitativo y no debe utilizarse para la normalización. En su lugar, este kit está diseñado para distinguir los tipos de resultados negativos: una llamada negativa para la secuencia de diana y una llamada positiva para la IPC indica que no hay secuencia diana presente, y una llamada negativa para la secuencia diana y la llamada negativa para el IPC sugieren la inhibición de PCR.
Información de órdenes
Nota: No se trata de un kit cuantitativo y no debe utilizarse para la normalización. En su lugar, este kit está diseñado para distinguir los tipos de resultados negativos: una llamada negativa para la secuencia de diana y una llamada positiva para la IPC indica que no hay secuencia diana
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Contiene 5 de los siguientes elementos: • 1 ml 10X Exo IPC Mix • 120 μl 10X Exo IPC Block • 200 μl 50X Exo IPC DNA Almacenar a -20 °C a -25 °C. Los reactivos se pueden almacenar a 2–4 °C si se van a consumir en un mes. |
| Formato | Tubo(s) |
| GC-Rich PCR Performance | Bajo |
| Método de PCR | qPCR |
| Velocidad de reacción | Estándar |
| Características ecológicas | Embalaje sostenible |
| Modificación de sonda interna | TAMRA™ Quencher (3'), VIC™ (5') |
| Línea de productos | TaqMan |
| Tipo de producto | Reactivo de control positivo interno exógeno |
| Cantidad | 1,000 reactions |
| Mostrar más |