Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Fast Reagent Starter Kit
Diseñado para detectar y cuantificar la secuencia de ARNr eucariota 18S en muestras de ADNc mediante el ensayo de nucleasa 5' TaqMan, en modo de ciclo térmico rápido.
Marca: Applied Biosystems™ 4352407
Descripción
El ensayo de ARNr eucariota 18S TaqMan™ consiste en una mezcla 20X de dos cebadores de PCR sin etiquetar y una sonda MGB 18S TaqMan™ con etiqueta de colorante FAM™. Se utiliza con: Sistema de PCR en tiempo real 7900HT Fast con módulo de bloque de 96 pocillos Fast, actualización de servicio en tiempo real HT7900 Fast, kit de actualización de bloque de 96 pocillos del sistema HT7900 Fast.
Información de órdenes
Hielo seco
Especificaciones
Este kit contiene mezcla maestra universal de PCR en tiempo real TaqMan™ Fast (2X), no AmpErase™ UNG (1 tubo), ensayo Eukaryotic 18S rRNA TaqMan™ (mezcla 20X de dos cebadores de PCR sin etiquetar y una sonda FAM™ marcada con colorante 18S TaqMan™ MGB) (id. de ensayo Hs99999901_s1; número de pieza 4331182), y ADNc de células Raji humanas. Almacenar la mezcla de PCR entre 2 °C y 8 °Calmacenar Almacenar el resto del contenido del kit entre -15 °C y -25 °C. |
|
qPCR | |
Rapidez | |
ROX (premezclado) | |
Reactivos de PCR (reacción en cadena de la polimerasa) | |
125 reacciones | |
Objetivo específico | |
No | |
ADN (genómico), ADNc |
Sonda de cebado | |
ADN polimerasa AmpliTaq | |
Sistema 7500 Fast, sistema 7900HT Fast, modo AB 7900HT Fast | |
TaqMan™ | |
Hielo seco | |
ARNr 18S | |
Expresión génica | |
125 reacciones |