Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Fast Virus 1-Step Multiplex Master Mix for qPCR (No ROX)
Shop All Applied Biosystems ProductsDescription
TaqMan Fast Virus 1-Step Multiplex Master Mix (No ROX) is designed to enable dye flexibility for multiplexing up to four different RNA/DNA targets for high-throughput RT-qPCR. The 4X formulation enhances detection of both RNA and DNA viral pathogens, even in the presence of challenging PCR inhibitors. TaqMan Fast Virus master mix is used for sensitive pathogen detection in research samples as well as multiplex gene expression studies with low target input. It has a single-tube format for consistent handling and processing and is ideal for high-throughput workflows, delivering results in <30 minutes.
- Diseñado para permitir la flexibilidad del colorante para multiplexar hasta cuatro objetivos de ARN/ADN diferentes para RT-qPCR de alto rendimiento
- La formulación 4X proporciona una detección mejorada de patógenos virales de ARN y ADN, incluso en presencia de inhibidores de PCR desafiantes
- La mezcla maestra TaqMan Fast Virus se utiliza para la detección de patógenos sensibles en muestras de investigación, así como en estudios de expresión génica multiplex con entrada de objetivo baja
- Tiene un formato de un solo tubo para una manipulación y procesamiento coherentes
- Ideal para flujos de trabajo de alto rendimiento, ofreciendo resultados en menos de 30 minutos
- Optimizado para detectar hasta cuatro objetivos de expresión génica y patógenos virales de ARN/ADN
- Mezcla maestra 4X para amplificar objetivos de ARN y ADN a niveles de entrada de objetivos bajos con seis registros de rango dinámico
- Formulado para funcionar en presencia de inhibidores comunes de RT-qPCR que se encuentran en sangre, heces y otras muestras complejas
- La formulación no contiene colorante ROX para permitir el uso de otros colorantes en el canal utilizado anteriormente para medir ROX
- La mezcla maestra de un solo tubo y un solo paso ofrece un perfil de ejecución única con ARN y ADN, y permite mezclar y combinar fácilmente los objetivos en una placa
- Mayor velocidad de RT-qPCR en instrumentos rápidos y estándar
Specifications
Specifications
| Concentración | 4X |
| Contenido y almacenamiento | Contiene un tubo de 10 ml de mezcla maestra 4X de RT-PCR suficiente para 2000 reacciones de 20 μL. La mezcla maestra contiene: • ADN polimerasa de arranque en caliente AmpliTaq Fast • Transcriptasa inversa MMLV termoestable • dNTP • Inhibidor de la ARNasa • Tampón optimizado Almacenar tubos en congelador (de –15 a –25 °C). |
| Método de detección | Sonda de cebado |
| Método de PCR | RT-qPCR de 1 paso |
| Velocidad de reacción | rápida o estándar |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema 7500 Fast, sistema 7500, sistema 7900HT, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 6 Pro, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio™ 7 Pro, StepOne™, StepOnePlus™, Viia™ 7 System |
| Capacidad multiplex | Up to 4-plex |
| Colorante de referencia pasiva | Ninguno |
| Cantidad | 1 x 10 mL |
| Condiciones de envío | Hielo seco |
| Show More |