Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ GAPDH Control Reagents (human)
Reactivos de control de GAPDH (humana) TaqMan™
Marca: Applied Biosystems™ 402869
355.02 EUR hasta el 2025-03-28
Use el código promocional "24107" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
El kit de reactivos de control GAPDH TaqMan™ Applied Biosystems™ proporciona componentes para el uso de la GAPDH humana como un control de normalización en sus reacciones de PCR en tiempo real. El kit incluye ARN de control humano, sonda GAPDH TaqMan™ (sonda etiquetada con colorante JOE™) y cebadores GAPDH. Puede utilizar ADN o ARN como plantilla de destino.Directrices completas incluidas
Applied Biosystems™ ha desarrollado un completo conjunto de directrices para garantizar el éxito cuando se utilicen reactivos e instrumentos de PCR en tiempo real Applied Biosystems™. Estas directrices son sencillas y fáciles de seguir. Muchas variables tradicionales, como la concentración de cloruro de magnesio y el propio protocolo de ciclo térmico, se han estandarizado, lo que ha reducido en gran medida el tiempo de desarrollo de los ensayos.
Normalización incorporada
Todos los kits de reactivos de PCR en tiempo real Applied Biosystems™ contienen una referencia interna pasiva para normalizar las fluctuaciones de fluorescencia no relacionadas con PCR. La normalización con una referencia interna pasiva minimiza la variabilidad entre pocillos que puede originarse por diversas causas, como errores de pipeteo y la evaporación de la muestra. La referencia pasiva es también esencial para obtener resultados exactos cuando se combinan múltiples sondas (con diferentes colorantes marcadores) en un único tubo.
Notas sobre el uso
Los reactivos de control GAPDH TaqMan™ se pueden utilizar con la mezcla maestra de PCR universal TaqMan™ o los reactivos principales de PCR TaqMan™ para la reacción en cadena de la polimerasa (PCR). Los reactivos de control GAPDH TaqMan™ se pueden utilizar con los reactivos de mezcla maestra de RT-PCR de un paso TaqMan™, los reactivos principales de RT-PCR EZ TaqMan™, o los reactivos RT-PCR Gold TaqMan™ para la reacción en cadena de la polimerasa de transcripción inversa de un paso (RT-PCR).
El proceso de PCR y el proceso de 5' nucleasa están cubiertos por patentes propiedad de Roche Molecular Systems, Inc. y F. Hoffmann-La Roche, Ltd.
Nota: consulte en el manual del usuario o el prospecto del envase la licencia de etiqueta limitada y la información de marca comercial. Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
Conjuntos de sondas de cebador de control y plantillas | |
Tubo | |
RT-qPCR de 1 paso | |
GADPH | |
JOE | |
Reactivos de PCR en tiempo real | |
Hielo seco | |
100 reacciones | |
100 reacciones |
ARN de control humano | |
Bajo | |
Estándar | |
Supresor TAMRA™ (3'), JOE (5') | |
TaqMan™ | |
100 reactions | |
Humano | |
GAPDH |