Learn More
Applied Biosystems™ Ensayos de microARN TaqMan™
Tienda Applied Biosystems Productos
Click to view available options
Cantidad:
L (2900 RT/2900 PCR reactions), Made to Order
M (750 RT/750 PCR reactions), Made to Order
S (50 RT/150 PCR reactions), Inventoried
S (50 RT/150 PCR reactions), Made to Order
XS (25 RT/75 PCR reactions), Made to Order
Tamaño de la unidad:
150 RXN
2900 reacciones
750 reacciones
cada uno
Descripción
Applied Biosystems TaqMan MicroRNA Assays quantitate miRNAs with the specificity and sensitivity of TaqMan Assay chemistry. A simple, two-step protocol requires only reverse transcription with an miRNA-specific primer, followed by real-time PCR with TaqMan probes.
Los ensayos de MicroARN de TaqMan™ cuantifican los miARN con la especificidad y la sensibilidad de la química de ensayos de TaqMan™. Un protocolo sencillo de dos pasos que requiere solo una transcripción inversa con un primer específico para miARN seguido de una reacción en cadena de la polimerasa (PCR) en tiempo real con TaqMan™ probes.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | • 1 tubo que contiene cebador de RT con una concentración de 5X (tamaños XS y S), 20X (tamaño M) o 60X (tamaño L) • 1 tubo que contiene una mezcla de 20X (tamaños XS, S y M) o 60X (tamaño L) de ensayo preformulado (1 sonda y 2 cebadores). Almacenar a -15 a -25 °C. |
| Descripción | S (50 RT/150 reacciones de PCR), se realizan por encargo |
| Método de detección | Sonda de cebado |
| Formato | Tubo |
| GC-Rich PCR Performance | Alto |
| Método de PCR | qPCR |
| Velocidad de reacción | Fast |
| Para utilizar con (equipo) | 7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ Absolute Q Digital PCR System |
| Características ecológicas | Embalaje sostenible |
| Línea de productos | TaqMan |
| Mostrar más |