Learn More
Applied Biosystems™ Ensayos de microARN TaqMan™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15383712 Tienda Applied Biosystems Productos
Click to view available options
Cantidad:
L (2900 RT/2900 PCR reactions), Made to Order
M (750 RT/750 PCR reactions), Made to Order
S (50 RT/150 PCR reactions), Inventoried
S (50 RT/150 PCR reactions), Made to Order
XS (25 RT/75 PCR reactions), Made to Order
Tamaño de la unidad:
150 RXN
2900 reacciones
750 reacciones
cada uno
Código de producto. 15383712
Marca: Applied Biosystems™ 4440888
Ensayos de microARN TaqMan™
Applied Biosystems TaqMan MicroRNA Assays quantitate miRNAs with the specificity and sensitivity of TaqMan Assay chemistry. A simple, two-step protocol requires only reverse transcription with an miRNA-specific primer, followed by real-time PCR with TaqMan probes.
Los ensayos de MicroARN de TaqMan™ cuantifican los miARN con la especificidad y la sensibilidad de la química de ensayos de TaqMan™. Un protocolo sencillo de dos pasos que requiere solo una transcripción inversa con un primer específico para miARN seguido de una reacción en cadena de la polimerasa (PCR) en tiempo real con sondas TaqMan™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento • 1 tubo que contiene cebador de RT con una concentración de 5X (tamaños XS y S), 20X (tamaño M) o 60X (tamaño L)
• 1 tubo que contiene una mezcla de 20X (tamaños XS, S y M) o 60X (tamaño L) de ensayo preformulado (1 sonda y 2 cebadores).
Almacenar a -15 a -25 °C.
Descripción L (2900 RT/2900 reacciones de PCR), se realizan por encargo
Método de detección Sonda de cebado
Formato Tubo
GC-Rich PCR Performance Alto
Método de PCR qPCR
Velocidad de reacción Fast
Para utilizar con (equipo) 7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ Absolute Q Digital PCR System
Características ecológicas Embalaje sostenible
Línea de productos TaqMan
Tipo de producto Ensayo de microARN
Cantidad L (2900 RT/2900 PCR reactions), Made to Order
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Suficiente para 2900 reacciones
N.º de reacciones 2900 reacciones
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • TaqMan MicroRNA Assay
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P314-Consultar a un médico en caso de malestar.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Formamide