Learn More
Applied Biosystems™ Kit de reactivos de IPC para detección de mutuación TaqMan™
Código de producto. 15511134 Tienda Applied Biosystems Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 reacciones
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. 15511134
Marca: Applied Biosystems™ 4467538
This item is not returnable. View return policy
Un conjunto de reactivos de control positivo internos opcionales que se pueden duplicar con cualquier ensayo de detección de mutación TaqMan™ para proporcionar un resultado de control de PCR positivo.
Los reactivos de IPC pueden distinguir un resultado negativo de mutación en el objetivo de un resultado de fallo de PCR. El kit de reactivos de IPC para la detección de mutaciones TaqMan™ está preoptimizado para su uso con los ensayos de detección de mutación TaqMan™. Los reactivos de IPC se pueden duplicar con cualquier ensayo de detección de mutación TaqMan™ y muestra de ADNg, sin comprometer la eficacia de la reacción del ensayo de detección de mutación. Esta característica permite que los ensayos de detección de mutación detecten un número bajo de copias de ADN mutado en presencia de una sólida señal positiva en la PCR de los reactivos de IPC.
El kit de reactivos de IPC para la detección de mutación TaqMan™ incluye lo siguiente: ADN molde con IPC exógenos 50X (200 μl); plantilla sintética que contiene el objetivo de ADN exógeno no humano para el ensayo; mezcla de IPC exógena 10X (1 ml); ensayo TaqMan™ limitado por imprimación diseñado para amplificar un objetivo de ADN exógeno no humano [la mezcla incluye dos cebadores de PCR, sonda TAMRA™ (etiquetada con colorante VIC™)]
Compatibilidad con instrumentos: El kit de reactivos de IPC para detección de mutación TaqMan™ es compatible con los sistemas de PCR en tiempo real Applied Biosystems™ ViiA™ 7, 7900HT, 7500, 7500 Fast y StepOnePlus™.
Compatibilidad de tipo de muestra: El kit se puede utilizar con muestras de FFPE, líneas de células y muestras congeladas frescas.
Plantilla de control: ADN no humano
Order Info
Condiciones de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Concentración 10X
Contenido y almacenamiento Conjuntos de sondas de cebador de control y plantillas
Molde control ADN no humano
Método de detección Sonda de cebado
Formulario Congelado
GC-Rich PCR Performance Bajo
Método de PCR qPCR
Velocidad de reacción Fast
Para utilizar con (equipo) Sistema 7500 Fast, sistema 7500, sistema StepOnePlus™, sistema VIIa™ 7
Características ecológicas Embalaje sostenible
Etiqueta o tinte TAMRA, VIC
Línea de productos TaqMan
Tipo de producto Kit de reactivos de Ipc para detección de mutación
Cantidad 500 reacciones
Condiciones de envío Hielo seco
Especie No humano
Objetivo objetivo de ADN no humano, exógeno
Para utilizar con (aplicación) Genotipado
Fidelidad (frente a Taq) 10 X
N.º de reacciones 500 reacciones
Tipo de muestra FFPE y muestras fijas, células, ADN
Volumen 200 μl
Show More Show Less
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.