Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ PreAmp Master Mix (cDNA pre-amplification for qPCR)
TaqMan™ PreAmp Master Mix pre-amplifies small amounts of cDNA without introducing amplification bias to the sample.
Marca: Applied Biosystems™ 4391128
1033.38 EUR hasta el 2024-12-14
Use el código promocional "21632" para aplicar la oferta.
Alertas:
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21632
Descripción
- Analizar ARN mensajero (ARNm) de muestras valiosas, como la microdisección de captura por láser, biopsias mediante agujas y tejidos fijados en formol incluido en parafina (FFPE)
- Ampliar el uso de tan solo 1 ng de ADNc a 200 reacciones de PCR en tiempo real para análisis de expresión génica mediante los ensayos de expresión génica TaqMan™
- Analizar hasta 100 objetivos de expresión génica con un tiempo de manipulación mínimo
Información de órdenes
Guaranteed minimum shelf life is 60 days.
Especificaciones
Contiene mezcla maestra de preamplificador TaqMan™ 2X (1 ml). Almacenar a 28 °C La vida útil mínima garantizada es de 60 días (fecha de caducidad exacta impresa en el producto y en el certificado de análisis). |
|
Alto | |
ADN polimerasa AmpliTaq Gold | |
Sin ROX | |
Mezcla maestra PreAmp | |
Preamplificación | |
40 reacciones | |
1 mL |
Sonda de cebado | |
qPCR | |
Sistema 7500 Fast, Sistema 7500, Sistema 7900HT, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, StepOne™, StepOnePlus™, Sistema ViiA™ 7 | |
TaqMan™ | |
40 reacciones | |
Inicio en caliente integrado | |
ADNc |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.