Learn More
Applied Biosystems™ Kit de reactivos básicos de expresión de proteínas TaqMan™
Kit de reactivos básicos de expresión de proteínas TaqMan™
Marca: Applied Biosystems™ 4405501
392.84 EUR hasta el 2024-12-20
Use el código promocional "21651" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Los análisis de expresión de proteínas TaqMan™ de Applied Biosystems™ permiten una identificación rápida y fácil, así como la cuantificación relativa de proteínas de marcadores de proteínas pluripotentes a partir de cantidades limitadas de hESC cultivadas. El kit básico de reactivos básicos para ensayos de expresión de proteínas TaqMan™ contiene los reactivos necesarios para realizar los pasos de ligación y amplificación de PCR de los ensayos de expresión de proteínas TaqMan™. El ensayo de PCR universal contiene concentraciones optimizadas de sonda y cebadores de oligonucleótidos (avance y retroceso) TaqMan™ diseñados para amplificar una región del producto de ligación tratado con proteasa para su detección en un sistema de PCR en tiempo real de Applied Biosystems™. La concentración enzimática, la fuerza iónica y el pH de la mezcla maestra rápida de expresión de proteínas TaqMan™ están optimizados para la amplificación de secuencias objetivo de oligonucleótidos ligados preparadas con reactivos del ensayo de expresión de proteínas TaqMan™. La ADN polimerasa incluida en la mezcla maestra está diseñada para la máxima eficacia y especificidad de PCR cuando se utiliza con la química de ligación. Características clave del ensayo de expresión de proteínas TaqMan™:Especificaciones
Incluye el kit básico de reactivos básicos para la expresión de proteínas TaqMan™ (con ligasa de ADN, tampón de dilución de ligasa, tampón de reacción de ligación, PBS pH 7.4, proteasa y ensayo de PCR universal; almacenar a –15 a –25 °C) y la mezcla maestra rápida para la expresión de proteínas TaqMan™ (almacenar a 2 a 8 °C) | |
7500 Fast System, 7900HT Fast System, StepOne™, Fast Mode, StepOnePlus™, Fast Mode | |
Kit de reactivos básicos de expresión de proteínas TaqMan™ | |
100 reacciones | |
Análisis de expresión de proteínas, Análisis de células madre | |
100 reacciones |
Sonda de cebado | |
FAM | |
UP (ultrapura) | |
Sin especificidad | |
Kit de reactivos básicos de expresión de proteínas TaqMan™ | |
Células (general) |