Learn More
TaqMan™, RNA-to-CT™ Kit TaqMan™ RNA-to-CTde un paso
Proporciona una cuantificación de ARN coherente para una amplia variedad de ensayos y está validado con la completa biblioteca de Applied Biosystems™ TaqMan™ de ensayos de expresión génica.
Marca:  TaqMan™, RNA-to-CT™ 4392656
4295.50 EUR hasta el 2025-03-28
Use el código promocional "24107" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10045714
  • 7970.00€ / 1 set
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
El kit de un paso TaqMan™ RNA-to-CT™ se recomienda para una variedad de aplicaciones, incluidos estudios generales de expresión génica, descubrimiento de biomarcadores y validación de micromatrices.
  • Precisión en un amplio rango dinámico para un rendimiento fiable
  • Alta sensibilidad, que permite la detección de un bajo número de copias y la cuantificación exacta
  • Validado con ensayos de expresión génica TaqMan™ para una configuración experimental sencilla
  • Rendimiento constante con una amplia variedad de objetivos, incluidas secuencias largas y ricas en GC y GC.
  • Menos pasos de pipeteo, lo que reduce el procedimiento y la posibilidad de errores
Eficacia en una amplia gama de concentraciones de entrada
  • La máxima flexibilidad en la cantidad de entrada de plantilla de ARN requiere una eficacia de PCR en tiempo real óptima en una amplia gama de cantidades de plantilla
  • El resultado es comparable al del kit de 2 pasos TaqMan™ RNA-to-CT™ y supone una importante mejora en el intervalo dinámico y la sensibilidad con respecto a los reactivos de mezcla maestra RT-PCR de un paso TaqMan™.
Alta sensibilidad con baja concentración de objetivo
  • La sensibilidad del kit de un paso TaqMan™ RNA-to-CT™ se validó con una plantilla de ARN sintético del que se conoce el número exacto de copias.
  • Se produce un error de muestreo importante al medir cantidades bajas de objetivo, por lo que se requiere realizar un análisis estadístico con varias réplicas para una correcta evaluación.
  • El análisis estadístico indica una alta fiabilidad de la cuantificación de la muestra basada en un T-test, de conformidad con tan solo 10 copias de objetivo.
Información de órdenes
Condiciones de envío: Hielo húmedo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Suficiente para 2000 reacciones con un volumen de reacción de 50 µl. Incluye:
• 10 x 5 ml tubo de mezcla maestra (2X) que contiene ADN polimerasa AmpliTaq Gold™ UP, dNTPs (incluido dUTP), referencia pasiva 1 y componentes de tampón optimizados. Almacenar a entre -15 y -25 °C.
• 10 x 250 µl tubos de mezcla de enzimas 40X RT que contiene la transcriptasa inversa ArrayScript™ UP y el inhibidor de la ARNasa. Almacenar a entre -15 y -30 °C.
La vida útil mínima garantizada es de 60 días (fecha de caducidad exacta impresa en el producto y en el certificado de análisis).
RT-qPCR de 1 paso
Estándar
ROX (premezclado)
Kit de un solo paso de RT-PCR
2,000 reactions
2000 reacciones
2000 reacciones
Sonda de cebado
ADN polimerasa AmpliTaq Gold
Sistema 7000, sistema 7300, sistema 7500, sistema 7700, sistema 7900HT, sistema de PCR en tiempo real StepOnePlus™ de Applied Biosystems, StepOne™, Standard Mode, StepOnePlus™, modo estándar
RNA-to-CT™, TaqMan™
UP (ultrapura)
ArrayScript™ UP
Expresión génica
ARN