Learn More
Applied Biosystems™ Ensayo TaqMan™ RNasa P, tinte VIC™/sonda QSY™
Código de producto. 17158705 Tienda Applied Biosystems Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 reactions
Tamaño de la unidad:
250 reacciones
Código de producto. 17158705
Marca: Applied Biosystems™ A30064
Ensayo TaqMan™ RNasa P, tinte VIC™/sonda QSY™
  • El ensayo TaqMan™ RNasa P de Applied Biosystems™ con sonda QSY™ marcada con tinte VIC™ proporciona un ensayo preformulado para cuantificar la RNasa P humana. Este ensayo permite la cuantificación de la expresión génica relativa en muestras de ADNc cuando se utiliza con otros ensayos de expresión génica.
  • Consiste en una sonda QSY marcada con tinte VIC más cebadores directos e inversos específicos de la secuencia. El ensayo puede utilizarse para reacciones de PCR multiplex o singleplex. Para un ensayo con una sonda marcada con tinte ABY™ en lugar de una sonda marcada con tinte VIC, véase la Cat. cat. 4485714.
  • Elimine el tiempo de diseño del ensayo utilizando cebadores prediseñados y sonda TaqMan marcada con tinte VIC prediseñada
  • Minimice el tiempo de optimización experimental
  • Utilizar junto con ensayos de expresión génica prediseñados y marcados con tinte FAM™
  • Ahorre tiempo en el diseño, la formulación y las pruebas del ensayo utilizando el ensayo TaqMan RNasa P como control al cuantificar la expresión génica. Este conjunto de sonda y cebador prediseñados le permite normalizar la cantidad de ARN o ADN de la muestra en una reacción cuando se utiliza con una muestra de control. O se puede usar para la cuantificación de la expresión génica relativa en muestras de ADNc cuando se utiliza con otros ensayos de expresión génica.
  • El tinte VIC está optimizado para su uso con el segundo filtro de nuestros instrumentos de PCR en tiempo real de las series QuantStudio™, ViiA™ 7 y 7500.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 20X
Contenido y almacenamiento Almacenar en congelador (de -5 a -30 °C).
Cebador Cebadores para PCR en tiempo real
Línea de productos QSY, TaqMan, VIC
Tipo de producto Mezcla maestra para qPCR
Cantidad 250 reactions
Condiciones de envío Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo
Suficiente para 250 Reacciones a 20 μl
Para utilizar con (aplicación) Expresión génica
N.º de reacciones 250 reacciones