Learn More
Applied Biosystems™ Ensayo TaqMan™ RNasa P, sonda VIC™ dye/QSY™, limitado por cebadores
Ensayo TaqMan™ RNasa P, sonda VIC™ dye/QSY™, limitado por cebadores
Marca: Applied Biosystems™ A30065
195.81 EUR hasta el 2024-12-20
Use el código promocional "21651" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- El ensayo TaqMan™ RNasa P de Applied Biosystems™ con sonda QSY™ marcada con tinte VIC™ proporciona un ensayo preformulado para cuantificar la RNasa P humana. Este ensayo permite la cuantificación de la expresión génica relativa en muestras de ADNc cuando se utiliza con otros ensayos de expresión génica. Consiste en una sonda QSY marcada con tinte VIC más cebadores directos e inversos específicos de la secuencia. El ensayo puede utilizarse para reacciones de PCR multiplex o singleplex y está limitado por el cebador, por lo que puede utilizarse con muestras que sobreexpresan RNasa P. Para un ensayo limitado por el cebador con sonda marcada con colorante ABY™ en lugar de sonda marcada con colorante VIC, ver Cat. cat. 4485715.
- Elimine el tiempo de diseño del ensayo utilizando cebadores prediseñados y sonda TaqMan marcada con tinte VIC prediseñada
- Minimice el tiempo de optimización experimental
- Utilizar junto con ensayos de expresión génica prediseñados y marcados con tinte FAM™
- Formulado a una concentración limitada de cebadores para su uso en reacciones multiplex
- Ahorre tiempo en el diseño, la formulación y las pruebas del ensayo utilizando el ensayo TaqMan RNasa P como control al cuantificar la expresión génica. Este conjunto de sonda y cebador prediseñados le permite normalizar la cantidad de ARN o ADN de la muestra en una reacción cuando se utiliza con una muestra de control. O se puede usar para la cuantificación de la expresión génica relativa en muestras de ADNc cuando se utiliza con otros ensayos de expresión génica.
- Para facilitar los experimentos multiplex, la formulación del ensayo está limitada por el cebador, lo que permite utilizar el ensayo con expresores de RNasa P elevados.
- El tinte VIC está optimizado para su uso con el segundo filtro de nuestros instrumentos de PCR en tiempo real de las series QuantStudio™, ViiA™ 7 y 7500.
Especificaciones
Almacenar en el congelador (de -5 °C a -30 °C). | |
QSY™, TaqMan™, VIC™ | |
PCR en tiempo real (PCRq) | |
250 reactions |
Sistema de PCR en tiempo real | |
Ensayo de RNasa P. | |
Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo |