Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ RNase P Detection Reagents Kit
Kit de reactivos de detección de ARNasa P TaqMan™
Marca: Applied Biosystems™ 4316831
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
El kit de reactivos de detección de ARNasa P Applied Biosystems™ TaqMan™ proporciona los componentes necesarios para detectar y cuantificar copias genómicas del gen ARNasa mediante el ensayo de nucleasa de 5'. El gen ARNasa P humano es un gen de una sola copia que codifica la fracción de ARN para la enzima ARNasa P. Este ensayo de nucleasa de 5' emplea los reactivos principales TaqMan™ Universal PCR mezcla maestra o TaqMan™ PCR para la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) utilizando el ADN genómico humano proporcionado como plantilla.Directrices completas incluidas
Applied Biosystems™ ha desarrollado un completo conjunto de directrices para garantizar el éxito cuando se utilicen reactivos e instrumentos de PCR en tiempo real Applied Biosystems™. Estas directrices son sencillas y fáciles de seguir. Muchas variables tradicionales, como la concentración de cloruro de magnesio y el propio protocolo de ciclo térmico, se han estandarizado, lo que ha reducido en gran medida el tiempo de desarrollo de los ensayos.
Normalización incorporada
Todos los kits de reactivos de PCR en tiempo real Applied Biosystems™ contienen una referencia interna pasiva para normalizar las fluctuaciones de fluorescencia no relacionadas con PCR. La normalización con una referencia interna pasiva minimiza la variabilidad entre pocillos que puede originarse por diversas causas, como errores de pipeteo y la evaporación de la muestra. La referencia pasiva es también esencial para obtener resultados exactos cuando se combinan múltiples sondas (con diferentes colorantes marcadores) en un único tubo.
Nota: consulte en el manual del usuario o el prospecto del envase la licencia de etiqueta limitada y la información de marca comercial. Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
Normas de referencia interna pasivas | |
ADN genómico humano | |
Bajo | |
Estándar | |
FAM | |
Reactivos de PCR en tiempo real | |
Hielo seco | |
100 reacciones | |
100 reacciones |
Conjuntos de sondas de cebador de control y plantillas | |
Tubo | |
qPCR | |
Supresor TAMRA™ (3'), FAM (5') | |
TaqMan™ | |
100 reactions | |
Humano | |
ARNasa P |