Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ RNase P Instrument Verification Plate for 7900HT System, 384-well
Se utiliza para verificar el rendimiento del sistema de PCR en tiempo real Applied Biosystems™ 7900HT Fast.
Marca: Applied Biosystems™ 4323306
932.80 EUR hasta el 2024-12-20
Use el código promocional "21651" para aplicar la oferta.
Descripción
La placa de verificación de instrumentos de 384 pocillos TaqMan™ ARNasa P es una placa de PCR de 384 pocillos que tiene precargados los reactivos necesarios para detectar y cuantificar copias genómicas del gen humano ARNasa P, un gen de una sola copia que codifica la moiedad de ARN de la enzima ARNasa P. Cada pocillo contiene una mezcla de reacción precargada (mezcla maestra universal de PCR TaqMan™ 1X, cebadores de ARNasa P y sonda de etiquetado con colorante FAM™) y la plantilla. La placa de verificación de instrumentos de 384 pocillos TaqMan™ ARNasa P cumple los mismos requisitos que la instalación de sistemas de PCR en tiempo real Applied Biosystems™ 7900 HT. Para aprobar la instalación, los instrumentos deben demostrar la capacidad de distinguir entre 5000 y 10.000 equivalentes genómicos con un nivel de confianza del 99,7 % para un posterior procesamiento de muestras en un solo pocillo. Para garantizar resultados exactos, Applied Biosystems™ le recomienda verificar el rendimiento de sus instrumentos cada seis meses.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos. No diseñado para uso terapéutico o de diagnóstico en animales o humanos.Especificaciones
Contiene una placa de reacción de 384 pocillos precargada y sellada con el ensayo de 5’ nucleasa utilizando cebadores y sondas TaqMan™ de ARNasa P. Almacenar a entre -15 y 25 °C. Proteja el producto de la luz. | |
Sistema de 384 pocillos AB 7900 HT | |
TaqMan™ | |
PCR en tiempo real (PCRq) | |
Para 384 pocillos | |
Calibración ARNasa P, placa de verificación de instrumentos |
FAM | |
Fluorescente | |
Placa de verificación del instrumento | |
Hielo seco | |
1 placa de 384 pocillos |