Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Rodent GAPDH Control Reagents
Reactivos de control GAPDH para roedores TaqMan™
Marca: Applied Biosystems™ 4308313
777.14 EUR hasta el 2024-12-20
Use el código promocional "21651" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Los reactivos de control GAPDH de roedor TaqMan™ Applied Biosystems™ proporcionan los componentes para utilizar la GAPDH de roedor como control de normalización en aplicaciones con células de rata, ratón y hámster chino.Directrices completas incluidas
Applied Biosystems™ ha desarrollado un completo conjunto de directrices para garantizar el éxito cuando se utilicen reactivos e instrumentos de PCR en tiempo real Applied Biosystems™. Estas directrices son sencillas y fáciles de seguir. Muchas variables tradicionales, como la concentración de cloruro de magnesio y el propio protocolo de ciclo térmico, se han estandarizado, lo que ha reducido en gran medida el tiempo de desarrollo de los ensayos.
Normalización incorporada
Todos los kits de reactivos de PCR en tiempo real Applied Biosystems™ contienen una referencia interna pasiva para normalizar las fluctuaciones de fluorescencia no relacionadas con PCR. La normalización con una referencia interna pasiva minimiza la variabilidad entre pocillos que puede originarse por diversas causas, como errores de pipeteo y la evaporación de la muestra. La referencia pasiva es también esencial para obtener resultados exactos cuando se combinan múltiples sondas (con diferentes colorantes marcadores) en un único tubo.
Notas de uso:
Los reactivos de control GAPDH para roedores TaqMan™ pueden usarse con la mezcla maestra de PCR universal TaqMan™ o los reactivos principales de PCR TaqMan™ para la reacción en cadena de la polimerasa (PCR). Los reactivos de control GAPDH de roedor TaqMan™ se pueden utilizar con los reactivos de mezcla maestra de RT-PCR de un paso de TaqMan™, los reactivos principales de RT-PCR EZ TaqMan™ o los reactivos de RT-PCR Gold TaqMan™ para la reacción en cadena de la polimerasa de transcripción inversa de un paso (RT-PCR).
Nota:
Consulte en el manual del usuario o el prospecto del envase la licencia de etiqueta limitada y la información de marca comercial. Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
Conjuntos de sondas de cebador de control y plantillas | |
Tubo | |
RT-qPCR de 1 paso | |
GAPDH | |
VIC | |
Reactivos de PCR en tiempo real | |
Ratón, hámster, rata | |
GAPDH |
Control de ARN de ratón | |
Bajo | |
Estándar | |
TAMRA™ Quencher (3'), VIC™ (5') | |
TaqMan™ | |
Hielo seco | |
1000 reacciones | |
1000 reacciones |