Learn More
Buerkle™ Cilindro de Inmersión Target
Código de producto. 10799653 Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10799653
Marca: Buerkle™ 53656000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Con el cilindro de inmersión Target se pueden tomar muestras de líquidos precisas
El cilindro de inmersión Target se utiliza para la toma de muestras de líquidos con precisión.
  • Peso 2. 5 kg
  • Incluye cable de bajada de ventilación (5 m), válvula y carrete de cable
  • La parte superior atornillada facilita la limpieza
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 500 mL
Diámetro exterior (métrico) 75 mm
Altura (métrico) 210 mm