Learn More
Thermo Scientific™ Filtros de acetato de celulosa para jeringas Target2™
Garantice muestras más puras al retirar los materiales que interfieren y reducir las partículas antes de la inyección con estos filtros de jeringa de acetato de celulosa (CA) resistentes.
Marca:  Thermo Scientific™ F2504-16
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10058184
  • 123.72€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Añadir un paso de filtración de jeringa antes de la inyección no solo ayuda a garantizar resultados más uniformes y fiables; También ayuda a proteger instrumentos delicados y prolonga la vida de la columna.Disponibles en tamaños y tipos de membrana para satisfacer cualquier necesidad de aplicación, los filtros de jeringa Thermo Scientific™ Target2™ proporcionan extractos de muestra más limpios al eliminar materiales que interfieren y partículas finas. Los filtros de jeringa de acetato de celulosa Target2 son una buena opción para la filtración de medios de cultivo de tejidos, o para la filtración de muestras biológicas sensibles.
Los filtros de jeringa Target2 son la opción ideal para uso general en el laboratorio. Resistentes y fiables, ofrecen un excelente nivel de rendimiento a un atractivo precio.
Rendimiento excepcional
  • Las membranas y carcasas con bajos volúmenes de soluciones extraíbles aseguran que ningún contaminante del filtro se añadirá a su muestra
  • Rendimiento probado en condiciones reales de HPLC
  • Los productos de 30 mm tienen una presión nominal de hasta 120 psi
  • Las carcasas están fabricadas de resinas de polipropileno resistentes y con bajos volúmenes de soluciones extraíbles específicamente seleccionadas para una gran compatibilidad con matrices de muestras comunes para HPLC.
  • Puede filtrar soluciones a temperaturas de hasta 100 °C
Prácticos y fáciles de utilizar
  • Los filtros de jeringa se pueden esterilizar en autoclave a 125 °C durante 15 minutos
  • Conexión hembra tipo Luer-Lock mejorada que impide las fugas; la conexión de salida es una conexión macho tipo Luer-Slip de tamaño estándar para una cómoda recogida del filtrado.
Especificaciones
Especificaciones
Las carcasas de los filtros de jeringa de polipropileno Target cumplen los requisitos de 21 CFR 177.1520.
Filtro de jeringa de acetato de celulosa Target2, 0,2 µm, 4 mm, 100/paq.
Acetato de celulosa
0,2 μm
HPLC, SPE
Grado médico, resistente a los disolventes, polipropileno virgen
75 psi
Filtro de jeringa
4 mm
Verde claro
Acetato de celulosa
No estéril
< 15 μL
No
Target2
< 15 μL (retención)
4 mm
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.