Learn More
Thermo Scientific™ Filtros de acetato de celulosa para jeringas Target2™
Garantice muestras más puras al retirar los materiales que interfieren y reducir las partículas antes de la inyección con estos filtros de jeringa de acetato de celulosa (CA) resistentes.
Marca: Thermo Scientific™ F2504-15
Detalles adicionales : Peso : 0.02880kg
Descripción
Añadir un paso de filtración de jeringa antes de la inyección no solo ayuda a garantizar resultados más uniformes y fiables; También ayuda a proteger instrumentos delicados y prolonga la vida de la columna.Disponibles en tamaños y tipos de membrana para satisfacer cualquier necesidad de aplicación, los filtros de jeringa Thermo Scientific™ Target2™ proporcionan extractos de muestra más limpios al eliminar materiales que interfieren y partículas finas. Los filtros de jeringa de acetato de celulosa Target2 son una buena opción para la filtración de medios de cultivo de tejidos, o para la filtración de muestras biológicas sensibles.
Los filtros de jeringa Target2 son la opción ideal para uso general en el laboratorio. Resistentes y fiables, ofrecen un excelente nivel de rendimiento a un atractivo precio.Rendimiento excepcional
- Las membranas y carcasas con bajos volúmenes de soluciones extraíbles aseguran que ningún contaminante del filtro se añadirá a su muestra
- Rendimiento probado en condiciones reales de HPLC
- Los productos de 30 mm tienen una presión nominal de hasta 120 psi
- Las carcasas están fabricadas de resinas de polipropileno resistentes y con bajos volúmenes de soluciones extraíbles específicamente seleccionadas para una gran compatibilidad con matrices de muestras comunes para HPLC.
- Puede filtrar soluciones a temperaturas de hasta 100 °C
- Los filtros de jeringa se pueden esterilizar en autoclave a 125 °C durante 15 minutos
- Conexión hembra tipo Luer-Lock mejorada que impide las fugas; la conexión de salida es una conexión macho tipo Luer-Slip de tamaño estándar para una cómoda recogida del filtrado.
Especificaciones
Las carcasas de los filtros de jeringa de polipropileno Target cumplen los requisitos de 21 CFR 177.1520. | |
Sí | |
Acetato de celulosa | |
No estéril | |
< 15 μL | |
No | |
Target2 | |
< 15 μL (retención) | |
4 mm |
Filtro de jeringa de acetato de celulosa Target2, 0,45 µm, 4 mm, 100/paq. | |
Acetato de celulosa | |
0,45 μm | |
HPLC, SPE | |
Grado médico, resistente a los disolventes, polipropileno virgen | |
75 psi | |
Filtro de jeringa | |
4 mm |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.