Learn More
Buerkle™ Tomamuestras Desechables TargetDispo
Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
200 ml
Longitud (métrico):
500 mm
1000 mm
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Unit Size:
paquete de 20
Description
- Se utiliza para tomar una muestra de punto de destino en una posición en el material de muestra que se ha determinado con precisión
- El tomamuestras penetra en el polvo o granulado mientras está cerrado; cuando llega al punto de extracción de la muestra, se abre y luego se cierra de nuevo
- La muestra se puede vaciar fácilmente a través del asa abierta
- La abertura del mango tiene 14 mm de diámetro
- Sala limpia fabricada
- Las versiones estériles se esterilizan mediante radiación gamma
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Sampler |
| Material | HDPE |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Capacidad (imperial) | 6,76 oz |
| Capacidad (métrico) | 200 ml |
| Desechables | Sí |
| Esterilidad | Estéril |
| Diámetro (métrico) | 25 mm |
| Longitud (métrico) | 1000 mm |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction