Learn More
Buerkle™ Tomamuestras Desechables TargetDispo
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. p-6827047 Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
200 ml
Longitud (métrico):
500 mm
1000 mm
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
Código de producto. 15581731
Marca: Buerkle™ 53934460
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Muestras en un punto objetivo específico dentro del material de la muestra. El Tomamuestras Desechable TargetDispo Buerkle™ está diseñado para su uso con polvo o material granulado. Están disponibles en versiones estériles y no estériles.
  • Se utiliza para tomar una muestra de punto de destino en una posición en el material de muestra que se ha determinado con precisión
  • El tomamuestras penetra en el polvo o granulado mientras está cerrado; cuando llega al punto de extracción de la muestra, se abre y luego se cierra de nuevo
  • La muestra se puede vaciar fácilmente a través del asa abierta
  • La abertura del mango tiene 14 mm de diámetro
  • Sala limpia fabricada
  • Las versiones estériles se esterilizan mediante radiación gamma
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo de producto Sampler
Material HDPE
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 3,38 oz
Capacidad (métrico) 100 ml
Desechables Sí
Esterilidad No estéril
Diámetro (métrico) 25 mm
Longitud (métrico) 500 mm
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.