missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ Tat-Beclin 1 D11 Autophagy Inducing Peptide - Retroinverso form
Tienda Bio Techne ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Especie | Non-species Specific |
| Contenido y almacenamiento | Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted. |
| Alias de gen | Autophagy Inducing peptide, Tat-Beclin, Tat-Beclin 1, Tat-Beclin 1 peptide, Tat-Beclin peptide, Tat-D11 |
| Peso molecular | MolecularWeight-theroretical: 3.08 kDa |
| Cantidad | 0,1 mg |
| Categoría de investigación | Autophagy |
| Tampón de almacenamiento | This product is supplied lyophilized. Purity is ≥ to 97% (HPLC) |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?