Learn More
MedChemExpress TAT peptide
MedChemExpress TAT peptide is a cell penetrating peptide (GRKKRRQRRRPQ) derived from the trans-activating transcriptional activator (Tat) from HIV-1.
Marca: MedChemExpress HY-P0282
Especificaciones
Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month | |
1621.91 g/mol | |
5 mg |
COVID-19-immunoregulation | |
Peptides | |
Room temperature |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.