Learn More
Epredia™ Descalcificador -1™
Process bone marrow biopsies in as little as 15 to 30 minutes with this rapid hydrochloric acid decalcifier.
Marca:  Epredia™ 6764001
Detalles adicionales : CAS : 7732-18-5 Peso : 2.14000kg Transport : UN number : 1789 Chem class : 8 Pack group : II
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10012872
  • 118.00€ / paquete de 2
Fecha estimada de envío: 05-08-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Procese piezas delgadas de hueso denso en entre 3 y 12 horas.
  • Permite utilizar pruebas rutinarias de punto final, como oxalato de calcio
  • Protege las células contra la acción de los ácidos gracias a los ingredientes adicionales.
Especificaciones
Especificaciones
descalcificador
2 paq.
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P406-Almacenar en un recipiente resistente a la corrosión / con revestimiento interior resistente.
  • P402-Almacenar en un lugar seco.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: hydrochloric acid, polyvinyl pyrrolidone, fluorad