Learn More
Tampón TBE, tris-acetato-EDTA, solución 10X, electroforesis, Fisher BioReagents™
Click to view available options
Cantidad:
1 L
4 L
20 L
Envase:
Frasco de polietileno Nalgene
Poly CUBE
Tamaño de la unidad:
1 LT
20 litros
4 LT
Descripción
Tampón TBE con tris-borato-EDTA, solución 10X, electroforesis
- Ahorre tiempo y simplifique el paso de preparación del tampón mediante el uso de la solución de tampón 10X TBE de Fisher BioReagents. Solo diluya lo que necesite.
- La solución 10X contiene 0,89 M de tris, 0,89 M de borato y 0,02 M de EDTA
- Para preparar una solución de 1X, mezcle un volumen de solución 10X TBE de Fisher BioReagents con 9 volúmenes de agua ultrapura, como BP2819.
- Se ha analizado para comprobar la ausencia de ADNasa, ARNasa y proteasa
- Probado funcionalmente para su uso en aplicaciones de electroforesis
- TBE es un tampón comúnmente utilizado para la electroforesis de nucleicos ácidos en geles de agarosa y poliacrilamida
- Para uso exclusivo en investigación en el laboratorio
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tris-Borate-EDTA |
| Nombre de nota | 10X Solution |
| Color | Incolora |
| pH | 8.2 to 8.4 |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 4 L |
| ADNasa | Sin ADNasa |
| Filtrado | Filtrado a través de un filtro de 0,2 micras. |
| Notas de grado de pureza | DNase-, RNase- and Protease-Free |
| Envase | Poly CUBE |
| Mostrar más |