Learn More
Invitrogen™ TBP Monoclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10145064
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
cada uno
10145064 100 μg cada uno
1 options
Código de producto. 10145064
Marca: Invitrogen™ 491036
Mouse Monoclonal Antibody
TBP Monoclonal Antibody for ChIP, ChIP-seq, Western Blot
RICH1 is a GTPase-activating protein (GAP). GAPs stimulate the intrinsic GTP hydrolysis of small G proteins, such as RHOA, RAC1, and CDC42.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno TBP
Aplicaciones ChIP Assay, ChIP sequencing (ChIP-seq), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Concentración 8 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with <0.1% thimerosal
génica Tbp
N.º de referencia del gen P20226, P29037
Alias de gen Gtf2d; GTF2D1; HDL4; MGC117320; MGC126054; MGC126055; RP1-191N21.3; SCA17; TATA binding protein; TA-TA binding protein 1; TATA box binding protein; TATA sequence-binding protein; TATA-binding factor; TATA-binding protein; TATA-box binding protein; TATA-box binding protein N-terminal domain; TATA-box factor; tata-box-binding; TATA-box-binding protein; TBP; TBP0; TBP1; TF2D; TFIID; TFIID core protein; transcription initiation factor TFIID TBP subunit; Unknown (protein for MGC:138100)
Símbolos de los genes Tbp
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Raised against the amino-terminal domain of human TBP.
Método de purificación Ammonium sulfate precipitation
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 21374, 6908
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1