Learn More
TBS, solución salina tamponada con Tris, solución 10X, pH 7,4, biología molecular, Fisher BioReagents™
Código de producto. 10153103
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 ml
500 ml
1 l
Envase:
Frasco de polietileno
Frasco de polietileno Nalgene
Tamaño de la unidad:
1 LT
100 ML
500 ML
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10153103 500 ml Frasco de polietileno 500 ML
10648973 100 ml Frasco de polietileno 100 ML
10776834 1 l Frasco de polietileno Nalgene 1 LT
3 options
Código de producto. 10153103
Marca: Fisher BioReagents BP2471500
Solicitar formato a granel o personalizado
TBS, solución salina tamponada Tris, solución 10X, pH 7,4, biología molecular
  • Ahorre tiempo y simplifique el paso de preparación del tampón mediante el uso de la solución de tampón 10X TBS concentrada de Fisher BioReagents. Solo diluya lo que necesite.
  • La solución 10X contiene 1,37 M de NaCl, 0,027 M de KCl y 0,25 M de tris
  • Para preparar una solución de 1X, mezcle un volumen de solución 10X TBS de Fisher BioReagents con 9 volúmenes de agua ultrapura, como BP2819
  • Filtrado y esterilizado en autoclave. Tampón TBS madre listo para usar
  • Se ha analizado para comprobar la ausencia de ADNasa, ARNasa y proteasa
  • El tampón TBS se utiliza a menudo en técnicas de inmunodetección, como los protocolos Western blotting
  • Para uso exclusivo en investigación en el laboratorio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Solución salina tamponada con Tris
Nombre de nota Solución 10X
CAS 7447-40-7, 7647-01-0, 7647-14-5, 77-86-1, 7732-18-5
Punto de ebullición 100 °C
Color Incolora
pH 7.5
Forma física Líquido
Cantidad 500 ml
ADNasa Sin ADNasa
Notas de grado de pureza Sin ADNasa, ARNasa ni proteasa
Envase Frasco de polietileno
Proteasa Sin proteasa
Sinónimo TBS
Grado Biología molecular
Concentration or Composition (by Analyte or Components) La solución 10X contiene 1.37 M de cloruro de sodio, 0.027 M de cloruro de potasio y 0.25 M de Tris/Tris-HCI.